Hexadecan-16-olido ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1219-25G H1219-5G
TCIAH1219-25GEA 196 EUR
TCIAH1219-25G TCIAH1219-5G
Hexadecan-16-olido ≥97.0% (por GC)
Hexadecan-16-olido
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 188°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00039668
Núm. CAS: 109-29-5
EINECS: 203-662-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea9cc81315714fde6b54f579acee6c11a1f42cc&vid=6ea9cc81315714fde6b54f579acee6c11a1f42cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %