3-Hexin-2-ona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0741-1ML H0741-5ML
TCIAH0741-1MLEA 41 EUR
TCIAH0741-1ML TCIAH0741-5ML
3-Hexin-2-ona ≥95.0% (por GC)
3-Hexin-2-ona
Formula: C₆H₈O
Pto. Ebullición: 77°C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 39°C
Número MDL: MFCD00041627
Núm. CAS: 1679-36-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2c7a4d761d6ecc1e060bf78d6e3494625d3e7b5&vid=e2c7a4d761d6ecc1e060bf78d6e3494625d3e7b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %