2-Pirrolidona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrrolidin-2-one
P0575-25G P0575-500G
TCIAP0575-25GEA 16 EUR
TCIAP0575-25G TCIAP0575-500G
2-Pirrolidona ≥98.0% (por GC)
2-Pirrolidona
Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005270
Núm. CAS: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Índice Merck: 14,08016
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&vid=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency