N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M0418-25ML M0418-500ML M0418-100ML
TCIAM0418-25MLEA 17 EUR
TCIAM0418-25ML TCIAM0418-500ML TCIAM0418-100ML
N-Metil-2-pirrolidona (NMP) ≥99.0% (por GC)
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Formula: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Pto. Ebullición: 202°C
Pto. de fusión: –24°C
Pto. de inflamación: 95°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003193
Núm. CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Índice Merck: 14,06117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&vid=150f8dd99c84b55e9507e4974447c260f6c402d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %