3-Metilbenzofenona ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI

Sinónimos: m-Methylbenzophenone

M1247-25G M1247-5G
TCIAM1247-25GEA 81 EUR
TCIAM1247-25G TCIAM1247-5G
3-Metilbenzofenona ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3-Metilbenzofenona
Formula: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Pto. Ebullición: 316°C
Pto. de fusión: 0…2 °C
Densidad: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
Número MDL: MFCD00008535
Núm. CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&vid=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR