Metil-3-piridilcetona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone

A0112-25G A0112-250G
TCIAA0112-25GEA 29 EUR
TCIAA0112-25G TCIAA0112-250G
Metil-3-piridilcetona ≥98.0% (por GC)
3-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006396
Núm. CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,06195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&vid=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR