Fenil-3-piridilcetona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenyl 3-pyridyl ketone, Phenyl(pyridin-3-yl)methanone
B0305-25G B0305-5G
TCIAB0305-25GEA 136 EUR
TCIAB0305-25G TCIAB0305-5G
Fenil-3-piridilcetona ≥99.0% (por GC)
Fenil-3-piridilcetona
Formula: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Pto. Ebullición: 307°C
Pto. de fusión: 42 °C
Número MDL: MFCD00006394
Núm. CAS: 5424-19-1
EINECS: 226-561-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58c2a1b1a2bba7b70c2b52a7c5bea443929d787a&vid=58c2a1b1a2bba7b70c2b52a7c5bea443929d787a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency