Ácido oxalacético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0072-5G O0072-25G
TCIAO0072-5GEA 31 EUR
TCIAO0072-5G TCIAO0072-25G
Ácido oxalacético ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido oxalacético
Formula: C₄H₄O₅
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 182…183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002592
Núm. CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,06909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&vid=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency