4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4-Tetrametil diaminobenzofenona, Cetona de Michler, 4,4'-Di(dimetilamino)benzofenona
B0481-25G B0481-500G B0481-100G
TCIAB0481-25GEA 23 EUR
TCIAB0481-25G TCIAB0481-500G TCIAB0481-100G
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Bis(dimetilamino)benzofenona
Formula: C₁₇H₂₀N₂O
Pto. Ebullición: 428 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 172 °C
Pto. de inflamación: 220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008312
Núm. CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&vid=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C