3'-Nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: m-Nitroacetophenone
N0109-25G N0109-100G
TCIAN0109-25GEA 16 EUR
TCIAN0109-25G TCIAN0109-100G
3'-Nitroacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Nitroacetofenona
Formula: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Pto. Ebullición: 202°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007259
Núm. CAS: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf23428ac273f1222661715d3921865bcff13245&vid=cf23428ac273f1222661715d3921865bcff13245&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C