4-Nitrobenzofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Nitrobenzophenone
N0365-10G N0365-25G
TCIAN0365-10GEA 24 EUR
TCIAN0365-10G TCIAN0365-25G
4-Nitrobenzofenona ≥99.0% (por GC)
4-Nitrobenzofenona
Formula: C₁₃H₉NO₃
MW: 227,22 g/mol
Pto. de fusión: 136…137 °C
Densidad: 1,406 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007354
Núm. CAS: 1144-74-7
EINECS: 214-542-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e48ed9ec52c23ac28e7fa51781bdac57f10f252&vid=2e48ed9ec52c23ac28e7fa51781bdac57f10f252&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 137.0 to 140.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency