3'-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0104-25G A0104-500G
TCIAA0104-25GEA 24 EUR
TCIAA0104-25G TCIAA0104-500G
3'-Hidroxiacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3'-Hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: 86…88 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002298
Núm. CAS: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7646a79a1b4fa6aafad71ae8e25d77308ee570&vid=3f7646a79a1b4fa6aafad71ae8e25d77308ee570&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency