7-Hidroxicumarina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Hidroxi-2-benzopirona
H0236-25G H0236-5G
TCIAH0236-25GEA 47 EUR
TCIAH0236-25G TCIAH0236-5G
7-Hidroxicumarina ≥98.0% (por GC)
7-Hidroxicumarina
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. Ebullición: 382 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006878
Núm. CAS: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Índice Merck: 14,09847
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %