2',6'-Dihidroxiacetofenona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2,6-Dihidroxifenil)etan-1-ona
D1716-25G
D1716-5G
TCIAD1716-25GEA
74
EUR
TCIAD1716-25G
TCIAD1716-5G
2',6'-Dihidroxiacetofenona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2',6'-Dihidroxiacetofenona
Formula:
C₈H₈O₃ Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 155…158 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002270 Núm. CAS: 699-83-2 EINECS: 211-833-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |