1,2-Naftoquinona ≥95.0% (by HPLC and gravimetric)
Proveedor: TCI
Atención
N0041-5G N0041-1G
TCIAN0041-5GEA 101 EUR
TCIAN0041-5G TCIAN0041-1G
1,2-Naftoquinona ≥95.0% (by HPLC and gravimetric)
1,2-Naftoquinona
Formula: C₁₀H₆O₂
Pto. Ebullición: 296 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 145…146 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001698
Núm. CAS: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
Índice Merck: 14,06394
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73354635a7240f451f4498790de6173455d58703&vid=73354635a7240f451f4498790de6173455d58703&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Gravimetric Method) min. 95.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency