9,10-Antraquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0502-25G A0502-500G
TCIAA0502-25GEA 16 EUR
TCIAA0502-25G TCIAA0502-500G
9,10-Antraquinona ≥98.0% (por GC)
9,10-Antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₂
Pto. Ebullición: 380°C
Pto. de fusión: 284°C
Densidad: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 185 °C
Número MDL: MFCD00001188
Núm. CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&vid=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %