2-Metil-9,10-antraquinona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Metilantraquinona
M0156-25G
M0156-500G
M0156-100G
TCIAM0156-25GEA
27
EUR
TCIAM0156-25G
TCIAM0156-500G
TCIAM0156-100G
2-Metil-9,10-antraquinona ≥99.0% (por GC)
2-Metil-9,10-antraquinona
Formula:
C₁₅H₁₀O₂ MW: 222,24 g/mol Pto. Ebullición: 236 - 238 °C (10 -rr) Pto. de fusión: 171…173 °C Densidad: 1,365 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00001235 Núm. CAS: 84-54-8 EINECS: 201-539-6 ADR: 9,III Índice Merck: 14,06021 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 175.0 to 178.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...