1,4-Diamino-9,10-antraquinona ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
D0075-1G D0075-25G
TCIAD0075-1GEA 16 EUR
TCIAD0075-1G TCIAD0075-25G
1,4-Diamino-9,10-antraquinona ≥97.0% (by total nitrogen basis)
1,4-Diamino-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 270°C
Número MDL: MFCD00001224
Núm. CAS: 128-95-0
EINECS: 204-922-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=476917133669c007add170226d1bc35d7cb8cf71&vid=476917133669c007add170226d1bc35d7cb8cf71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %