4,4'-Dimetoxibencilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Bis(4-metoxifenil)etanodiona

A1028-25G A1028-5G
TCIAA1028-25GEA 102 EUR
TCIAA1028-25G TCIAA1028-5G
4,4'-Dimetoxibencilo ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dimetoxibencilo
Formula: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
Pto. Ebullición: 215 - 219 °C (3 -rr)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008405
Núm. CAS: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22d377db000010e2f7650bb0089f95d43774eb6b&vid=22d377db000010e2f7650bb0089f95d43774eb6b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR