Cloruro de acetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acetilo cloruro
A0082-100G A0082-500G
TCIAA0082-100GEA 19 EUR
TCIAA0082-100G TCIAA0082-500G
Cloruro de acetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de acetilo
Formula: C₂H₃ClO
MW: 78.5 g/mol
Pto. Ebullición: 52°C
Pto. de fusión: –112°C
Pto. de inflamación: 5°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000719
Núm. CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,00085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&vid=f0240b98be12a9dd9a4b69a2b91f488ced54b0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %