Cloruro de 3-nitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
m-Nitrobenzoyl chloride
N0174-25G
N0174-500G
TCIAN0174-25GEA
21
EUR
TCIAN0174-25G
TCIAN0174-500G
Cloruro de 3-nitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-nitrobenzoilo
Formula:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,57 g/mol Pto. Ebullición: 275 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 30…33 °C Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007247 Núm. CAS: 121-90-4 EINECS: 204-505-9 UN: 2923 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...