N,N-Dimetilacetamida ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0641-25ML D0641-500ML
TCIAD0641-25MLEA 18 EUR
TCIAD0641-25ML TCIAD0641-500ML
N,N-Dimetilacetamida ≥99.0% (por GC)
N,N-Dimetilacetamida
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 66°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008686
Núm. CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&vid=d42c87d67b1d72dea40510f6fb4e26fc85d45278&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %