Acetamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0007-500G A0007-25G
TCIAA0007-500GEA 231 EUR
TCIAA0007-500G TCIAA0007-25G
Acetamida ≥98.0% (por GC)
Acetamida
Formula: C₂H₅NO
Pto. Ebullición: 221,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78…81 °C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008023
Núm. CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Índice Merck: 14,00043
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&vid=42217f03134d8a5ed18aed0d37ee8372137faa4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency