Butirato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butanoic acid ethyl ester, Butyric acid ethyl ester
B0759-25ML B0759-500ML
TCIAB0759-25MLEA 17 EUR
TCIAB0759-25ML TCIAB0759-500ML
Butirato de etilo ≥98.0% (por GC)
Butirato de etilo
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de fusión: -92
Pto. de inflamación: 23°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009394
Núm. CAS: 105-54-4
EINECS: 203-306-4
UN: 1180
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,03775
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&vid=c07d6f7c3c418dbf15513ac4993e399e5ef52d04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %