Linoleato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
L0135-5ML L0135-25ML
TCIAL0135-5MLEA 105 EUR
TCIAL0135-5ML TCIAL0135-25ML
Linoleato de etilo ≥97.0% (por GC)
Linoleato de etilo
Formula: C₂₀H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 193°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009535
Núm. CAS: 544-35-4
EINECS: 208-868-4
Índice Merck: 14,03820
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2806b2a57cc9bd2ebfc97c73fc661593a6ac495&vid=a2806b2a57cc9bd2ebfc97c73fc661593a6ac495&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %