Carbonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0053-500ML C0053-25ML C0053-100ML
TCIAC0053-500MLEA 48 EUR
TCIAC0053-500ML TCIAC0053-25ML TCIAC0053-100ML
Carbonato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Carbonato de dimetilo
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: 4°C
Pto. de inflamación: 17°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008420
Núm. CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,03241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&vid=b80c437ea2c9a7fb10d6cee82a8793c0c0e998a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %