Metilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de metilo
S0015-25G S0015-500G
TCIAS0015-25GEA 16 EUR
TCIAS0015-25G TCIAS0015-500G
Metilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Metilo salicilato
Formula: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Pto. Ebullición: 224°C
Pto. de fusión: –9°C
Densidad: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002214
Núm. CAS: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Índice Merck: 14,06120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&vid=1e9d68e443778019f895096cc9c89cc169c0b45d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid to pass test