Sebacato de dibutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Sebacic acid dibutyl ester, 1,10-Decanedioic acid dibutyl ester, Dibutyl decanedioate
S0023-25ML S0023-500ML
TCIAS0023-25MLEA 16 EUR
TCIAS0023-25ML TCIAS0023-500ML
Sebacato de dibutilo ≥98.0% (por GC)
Sebacato de dibutilo
Formula: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Pto. Ebullición: 345°C
Pto. de fusión: –10°C
Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 190°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027218
Núm. CAS: 109-43-3
EINECS: 203-672-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&vid=25f6b93fb31d16a42b40454335fdc4c628fd2fb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %