Ftalato de diisobutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phthalic acid diisobutyl ester
P0298-25G P0298-500G
TCIAP0298-25GEA 17 EUR
TCIAP0298-25G TCIAP0298-500G
Ftalato de diisobutilo ≥98.0% (por GC)
Ftalato de diisobutilo
Formula: C₁₆H₂₂O₄
MW: 278.35 g/mol
Pto. Ebullición: 320°C
Pto. de fusión: -64
Pto. de inflamación: 180°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026480
Núm. CAS: 84-69-5
EINECS: 201-553-2
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&vid=ce99154a4bd108c9b96160e501b71e04dc6a82a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 0.5