Maleato de dietilo ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
M0010-25ML M0010-500ML
TCIAM0010-25MLEA 16 EUR
TCIAM0010-25ML TCIAM0010-500ML
Maleato de dietilo ≥90.0% (por GC)
Maleato de dietilo
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172.18 g/mol
Pto. Ebullición: 225
Pto. de fusión: -11
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009191
Núm. CAS: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Índice Merck: 14,03123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a924600a8f4016093dd37e86f61e14f908306196&vid=a924600a8f4016093dd37e86f61e14f908306196&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %