Trietilo citrato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Citrato de trietilo
C0367-25G C0367-500G
TCIAC0367-25GEA 16 EUR
TCIAC0367-25G TCIAC0367-500G
Trietilo citrato ≥99.0% (por GC)
Trietilo citrato
Formula: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276,29 g/mol
Pto. Ebullición: 294 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 176°C
Número MDL: MFCD00009201
Núm. CAS: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Índice Merck: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&vid=00b468a3bae2dc076cdf2a8c57966622f4f2664d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %