(±)-Ácido 2-metilvalérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
M0610-25ML M0610-500ML
TCIAM0610-25MLEA 16 EUR
TCIAM0610-25ML TCIAM0610-500ML
(±)-Ácido 2-metilvalérico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Ácido 2-metilvalérico
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00002671
Núm. CAS: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&vid=f35a528d6bd5e8d5b3acf34b5afcb7adb2edc7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %