Ácido 2,2-dimetilhexanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2809-1G D2809-5G
TCIAD2809-1GEA 112 EUR
TCIAD2809-1G TCIAD2809-5G
Ácido 2,2-dimetilhexanoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,2-dimetilhexanoico
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 122°C
Densidad: 0,9145 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00965097
Núm. CAS: 813-72-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&vid=4029928ffa25a72554016ba8b2bc99e42143c7e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %