Ácido nicotínico (Niacin) ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico
N0082-25G N0082-500G
TCIAN0082-25GEA 16 EUR
TCIAN0082-25G TCIAN0082-500G
Ácido nicotínico (Niacin) ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido nicotínico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Pto. Ebullición: 258
Pto. de fusión: 142
Pto. de inflamación: 193
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006391
Núm. CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Índice Merck: 14,06525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dceda564a5233e15ebe17c9453abc181376a5fd7&vid=dceda564a5233e15ebe17c9453abc181376a5fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 235.0 to 240.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency