Ácido 2-naftilacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0352-25G N0352-5G
TCIAN0352-25GEA 118 EUR
TCIAN0352-25G TCIAN0352-5G
Ácido 2-naftilacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-naftilacético
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 139…142 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004126
Núm. CAS: 581-96-4
EINECS: 209-475-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a4a98e87bb3784f46e6ca8f12d2a497f5f29237&vid=5a4a98e87bb3784f46e6ca8f12d2a497f5f29237&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency