Ácido oleico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (9Z)-9-Octadecenoic acid
O0180-25ML O0180-5ML
TCIAO0180-25MLEA 148 EUR
TCIAO0180-25ML TCIAO0180-5ML
Ácido oleico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido oleico
Formula: C₁₈H₃₄O₂
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 16,7 °C
Densidad: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 187°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064242
Núm. CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Índice Merck: 14,06828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&vid=ee13c6abe07f6308fe818fe431015b08e2fdcb25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %