Ácido 3-metilcinámico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(m-Tolyl)acrylic acid
M1298-25G
M1298-5G
TCIAM1298-25GEA
293
EUR
TCIAM1298-25G
TCIAM1298-5G
Ácido 3-metilcinámico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-metilcinámico
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Pto. Ebullición: 303 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 119…120 °C |
Número MDL:
MFCD00016844 Núm. CAS: 3029-79-6 EINECS: 221-199-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...