Ácido indol-3-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-3-carboxylic acid
I0028-25G I0028-5G
TCIAI0028-25GEA 117 EUR
TCIAI0028-25G TCIAI0028-5G
Ácido indol-3-carboxilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido indol-3-carboxilico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161.16 g/mol
Número MDL: MFCD00005624
Núm. CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48d4b6ae464941854b7cc25a890b95a9e0e43a0&vid=e48d4b6ae464941854b7cc25a890b95a9e0e43a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency