Acetato de cesio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic acid cesium salt
C2430-100G C2430-25G
TCIAC2430-100GEA 145 EUR
TCIAC2430-100G TCIAC2430-25G
Acetato de cesio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acetato de cesio
Formula: H₃CCOOCs
Pto. de fusión: 194 °C
Número MDL: MFCD00013056
Núm. CAS: 3396-11-0
EINECS: 222-248-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C