Bario estearato
Proveedor: TCI
Atención
S0235-25G S0235-500G
TCIAS0235-25GEA 16 EUR
TCIAS0235-25G TCIAS0235-500G
Bario estearato
Bario estearato
Formula: C₃₆H₇₀BaO₄
Pto. de fusión: 120°C
Densidad: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050711
Núm. CAS: 6865-35-6
EINECS: 229-966-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=867ee4ef63897ad96054e83cbfc28d3af0cbfe6b&vid=867ee4ef63897ad96054e83cbfc28d3af0cbfe6b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 60.0 %
Content (Barium) 18.5 to 20.5 %