Ácido 5-aminovalérico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A0663-25G A0663-5G
TCIAA0663-25GEA 156 EUR
TCIAA0663-25G TCIAA0663-5G
Ácido 5-aminovalérico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 5-aminovalérico
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157…158 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008232
Núm. CAS: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2ec311ad029e16e022faadf41c2dcf0baed3f97&vid=e2ec311ad029e16e022faadf41c2dcf0baed3f97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %