D(-)-Norleucina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(-)-Norleucina, H-D-Nle-OH
N0327-1G N0327-10G
TCIAN0327-1GEA 22 EUR
TCIAN0327-1G TCIAN0327-10G
D(-)-Norleucina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
D(-)-Norleucina
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Pto. de fusión: 301 °C
Número MDL: MFCD00008099
Núm. CAS: 327-56-0
EINECS: 206-320-9
Índice Merck: 14,06706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80fb9a80177b2d4d0892ef498c213bfa7e891c1e&vid=80fb9a80177b2d4d0892ef498c213bfa7e891c1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -24.0 deg (C=4.5, 6mol/L HCl)
Solubility in hot Water almost transparency