D(-)-Histidina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(-)-Histidina, H-D-His-OH
H0998-25G H0998-5G
TCIAH0998-25GEA 118 EUR
TCIAH0998-25G TCIAH0998-5G
D(-)-Histidina ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
D(-)-Histidina
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Pto. de fusión: 287
Número MDL: MFCD00065963
Núm. CAS: 351-50-8
EINECS: 206-513-8
Índice Merck: 14,04720
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36e8d487ca6ab7bcff8c9a8e9aba0e7178dd4bb2&vid=36e8d487ca6ab7bcff8c9a8e9aba0e7178dd4bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -14.0 deg (C=11, 6mol/L HCl)