D(+)-Triptofano ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T0539-25G T0539-5G
TCIAT0539-25GEA 77 EUR
TCIAT0539-25G TCIAT0539-5G
D(+)-Triptofano ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
D(+)-Triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 280…283 °C
Número MDL: MFCD00005647
Núm. CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Índice Merck: 14,09797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b47c38ace9ddeb2a66a1015a2a110d7b543a026&vid=6b47c38ace9ddeb2a66a1015a2a110d7b543a026&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +33.0 deg (C=1, H2O)