5-Hidroxi-L-triptofano ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0531-1G H0531-5G
TCIAH0531-1GEA 19 EUR
TCIAH0531-1G TCIAH0531-5G
5-Hidroxi-L-triptofano ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Hidroxi-L-triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Pto. de fusión: 273 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064341
Núm. CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24fc82d09087b5b7a340b6b5bec354c2f9f515a&vid=a91f524b9dbb1f37b1a1c1ca5a7aa75d065808dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -35.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency