Ácido (3-nitrofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0442-1G N0442-5G
TCIAN0442-1GEA 32 EUR
TCIAN0442-1G TCIAN0442-5G
Ácido (3-nitrofenil)acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (3-nitrofenil)acético
Formula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Número MDL: MFCD00007278
Núm. CAS: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84692e9b81f1f15395321e1514b32dab856e2da6&vid=84692e9b81f1f15395321e1514b32dab856e2da6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency