Ácido 3-nitrocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0354-25G
N0354-5G
TCIAN0354-25GEA
55
EUR
TCIAN0354-25G
TCIAN0354-5G
Ácido 3-nitrocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-nitrocinámico
Formula:
C₉H₇NO₄ |
Número MDL:
MFCD00007277 Núm. CAS: 555-68-0 EINECS: 209-104-2 Índice Merck: 14,06595 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 203.0 to 206.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |