Ácido (3-hidroxifenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0356-25G H0356-5G
TCIAH0356-25GEA 147 EUR
TCIAH0356-25G TCIAH0356-5G
Ácido (3-hidroxifenil)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (3-hidroxifenil)acético
Formula: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129…133 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004337
Núm. CAS: 621-37-4
EINECS: 210-684-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7921d9d64c1cdaeca300ff8391f10b7376dc8077&vid=7921d9d64c1cdaeca300ff8391f10b7376dc8077&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency