Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
S0137-500G S0137-25G
TCIAS0137-500GEA 143 EUR
TCIAS0137-500G TCIAS0137-25G
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22 g/mol
Pto. de fusión: 224
Pto. de inflamación: 150
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149540
Núm. CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
Índice Merck: 14,08964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b830207c058cba1cebe548786ceec99a3ec1a388&vid=b830207c058cba1cebe548786ceec99a3ec1a388&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water 13.0 to 16.0 %