D-Gluconato de calcio monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: D-Gluconato de calcio monohidrato
G0037-25G G0037-500G
TCIAG0037-25GEA 16 EUR
TCIAG0037-25G TCIAG0037-500G
D-Gluconato de calcio monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-Gluconato de calcio monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Pto. de fusión: 178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150787
Núm. CAS: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Índice Merck: 14,01669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&vid=df3245f5acabaa949b5e458cda401178d1efac7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency